Fontos dokumentumok
R4126
Reinecke salt
Szinonimák:
Ammonium reineckate, Ammonium tetrarhodanatodiamminechromate(III), Ammonium tetrathiocyanatodiamminechromate(III), Ammonium tetrathiocyanodiammonochromate
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
mp
268-272 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N.N.[NH4+].N#CS[Cr-](SC#N)(SC#N)SC#N
InChI
1S/4CHNS.Cr.3H3N/c4*2-1-3;;;;/h4*3H;;3*1H3/q;;;;+3;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZGLIQORZYPZFPW-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)