Fontos dokumentumok
8.02361
Sigma-Aldrich
p-Chloranil
for synthesis
Szinonimák:
p-Chloranil, Tetrachloro-p-benzoquinone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6Cl4O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
245.88
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
204-274-4
NACRES:
NA.22
gőznyomás
1 hPa ( 71 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
powder
öngyulladási hőmérséklet
>400 °C
hatékonyság
4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
pH
3.5-4.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
290-293 °C (sublimed)
oldhatóság
practically insoluble 0.25 g/L
térfogatsúly
800 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C6Cl4O2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UGNWTBMOAKPKBL-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2