Fontos dokumentumok
8.20895
Sigma-Aldrich
3-Nitrophenol
for synthesis
Szinonimák:
3-Nitrophenol, m-Nitrophenol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H5NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
139.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
209-073-5
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
400 °C
hatékonyság
328 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.6-8.6 (20 °C in H2O)
bp
194 °C/93 hPa
mp
95-98 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point >100 °C
oldhatóság
insoluble 13.5 g/L
sűrűség
1.49 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
640 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 98 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3