Fontos dokumentumok
232696
Cobalt(II) chloride
97%
Szinonimák:
Cobalt dichloride, Cobalt muriate, Cobaltous chloride, Dichlorocobalt
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
40 mmHg ( 0 °C)
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder
mp
724 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?