Merck
12665
Sigma-Aldrich
Potassium (poly)sulfide
≥42% K2S basis
Szinonimák:
Potassium polysulfide
About This Item
Lineáris képlet:
K2S/n
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Minőségi szint
Forma
solid
koncentráció
≥42% (K2S)
SMILES string
[K+].S
InChI
1S/K.H2S/h;1H2/q+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZOCLAPYLSUCOGI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Potassium polysulfide shows high aqueous solubility and can act as high energy density half-cells for secondary electrochemical storage systems. It can be used as a sulfur source for synthesizing sulfur nanoparticles.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
An energetic medium for electrochemical storage utilizing the high aqueous solubility of potassium polysulfide.
Licht S.
Journal of the Electrochemical Society, 134(9), 2137-2141 (1987)
Production of sulfur nanoparticles from aqueous solution of potassium polysulfide.
Massalimov I A, et al.
Russian Journal of Applied Chemistry, 85(12), 1832-1837 (2012)