Fontos dokumentumok
1.05134
Supelco
Potassium sulfide
small lumps for analysis EMSURE®
Szinonimák:
Potassium sulfide, Potassium monosulfide
About This Item
Lineáris képlet:
(l · K2S)(m · K2Sx)(n · K2S2O3)
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
form
solid
koncentráció
≥44% (complexometric K2S basis)
pH
13 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
200-250 °C
oldhatóság
500 g/L
sűrűség
1.65 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
1000‑1200 kg/m3
anion nyomok
sulfite (SO32-): ≤1%
thiosulfate (S2O32-): ≤20
kation nyomok
N: ≤0.01%
tárolási hőmérséklet
no temp limit
InChI
1S/4K.H2O3S2.S/c;;;;1-5(2,3)4;/h;;;;(H2,1,2,3,4);/q;;2*+1;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PFSBHPPVZHPSCB-UHFFFAOYSA-L
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric, as K₂S): ≥ 44 %
Sulfite (SO₃): ≤ 1 %
Thiosulfate (S₂O₃): about 20
Total nitrogen (N): ≤ 0.01 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
CorrosionEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3