Merck
742546
Sigma-Aldrich
Hydrogen sulfide solution
0.8 M in THF
Szinonimák:
Dihydrogen monosulfide, Hydrosulfuric acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
H2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
34.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
0.79 M in THF
Forma
liquid
koncentráció
0.7-0.9 M in THF
alkalmasság
conforms to structure for Proton NMR spectrum
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
S
InChI
1S/H2S/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RWSOTUBLDIXVET-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Hydrogen sulfide solution can be used in the preparation of lead sulfide (PbS), titanium disulfide(TiS2) and cadmium sulfide (CdS). It is also used as a ligand in the synthesis of ammineruthenium complexes.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup - Solvent
Lobbanási pont (C)
-17 °C - closed cup - Solvent
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Modified Sol-Gel Processing for Titanium Disulfide.
Go, Yong Bok et al.
J. Korean Chem. Soc., 41(3), 130-137 (1997)
Cadmium sulphide quantum dots in morphologically tunable triblock copolymer aggregates.
Duxin, Nicolas et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(28), 10063-10069 (2005)
Size variation of PbS particles in high-refractive-index nanocomposites.
Kyprianidou-Leodidou, Tasoula et al.
The Journal of Physical Chemistry, 98(36), 8992-8997 (1994)
Amine Ruthenium complexes of hydrogen sulfide and related sulfur ligands.
Kuehn CC
Journal of the American Chemical Society, 98(3), 689-702 (1976)
Marc Quirynen et al.
Journal of periodontology, 74(7), 937-944 (2003-08-23)
Breath odor is scored by different techniques, each with its own shortcomings. Organoleptic ratings are uncomfortable for the patient, subjective, influenced by external parameters including food and cosmetics, and especially lack international calibration. Portable sulphide monitors are relatively expensive and