Merck
253049
Sigma-Aldrich
Potash, sulfurated
Szinonimák:
Dipotassium thiosulfate mixture with potassium sulfide, Liver of sulfur, Sulfurated potash
About This Item
Lineáris képlet:
K2SO4/(K2Sx)2
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
form
chunks
lumps
Minőségi szint
összetétel
sulfide, ≥12.8%
SMILES string
[K+].[K+].[K]S[K].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/4K.H2O3S2.S/c;;;;1-5(2,3)4;/h;;;;(H2,1,2,3,4);/q;;2*+1;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PFSBHPPVZHPSCB-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Sulfurated potash may be used in the preparation of N-substituted thionamides such as (+)-(S)-thion-α-methylbutyramide, (+)-(S)-(thionhydratropyl)morpholine and (+)-(S)-N-methylthion-α-methylbutyramide.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Optical Rotatory Dispersion Studies. XCVII. Anomalous Rotatory Dispersion and Circular Dichroism Curves Associated with Thionamides. Application to Stereochemical Studies of Carboxylic Acids2
Burakevich JV & Djerassi C
Journal of the American Chemical Society, 87(1), 51-60 (1965)