13468
Sodium sulfide hydrate
≥60%, scales
Szinonimák:
μ-Sulfidedisodium hydrate
About This Item
Javasolt termékek
form
scales
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: sodium
reagent type: catalyst
koncentráció
≥60%
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na]S[Na]
InChI
1S/2Na.S
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CXPWOVUZRAFMDA-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?