Forma
chips
flakes
Minőségi szint
koncentráció
≥60% (by Na2S2O3, titration)
mp
52-54 °C (lit.)
SMILES string
[Na]S.[H]O[H]
InChI
1S/Na.H2O.H2S/h;2*1H2/q+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZNKXTIAQRUWLRL-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- benzothiazole
- 4-methoxybenzothioamide
- 2-(4-methoxyphenyl)imidazoline
- 7-chloro-4′-methoxythioflavone
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
194.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
90 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?