Merck
89360
Supelco
Thymolphthalein
ACS reagent, indicator (pH 8.8-10.5)
Szinonimák:
5′,5′′-Diisopropyl-2′,2′′-dimethylphenolphthalein
Méret kiválasztása
10 G
26 400,00 Ft
50 G
48 600,00 Ft
5 KG
inquire
26 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
10 G
26 400,00 Ft
50 G
48 600,00 Ft
5 KG
inquire
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H30O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
430.54
Beilstein:
359413
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
26 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
ACS reagent
indicator (pH 8.8-10.5)
Minőségi szint
Forma
solid
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
titration: suitable
izzítási maradék
≤1%
mp
248-254 °C
251-253 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1cc(c(C)cc1O)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c(O)cc4C
InChI
1S/C28H30O4/c1-15(2)20-13-23(17(5)11-25(20)29)28(22-10-8-7-9-19(22)27(31)32-28)24-14-21(16(3)4)26(30)12-18(24)6/h7-16,29-30H,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Thymolphthalien is an acid-base indicator which is colourless in acidic form and deep blue in basic form. Acidic form retains hydrogen on each hydroxyl group. It is suitable in preparing disappearing ink.[1]
Alkalmazás
Thymolphthalein was suitable as indicator during titration of hyamine hydroxide.[2]
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Kerry K. Karukstis, Gerald R. Van Hecke
Chemistry Connections: The Chemical Basis of Everyday Phenomena, 74-74 (2003)
M J Bruno et al.
Clinical chemistry, 41(4), 599-604 (1995-04-01)
Two noninvasive tests for assessing pancreatic exocrine function, the cholesteryl-[14C]octanoate breath test and the HPLCN-benzoyl-tyrosyl-p-aminobenzoic acid/p-aminosalicylic acid (NBT-PABA/PAS) test, were simultaneously performed in nine patients with pancreatic exocrine insufficiency due to chronic pancreatitis and in nine healthy volunteers. 14CO2 output
Y Tsuda et al.
The Japanese journal of antibiotics, 46(1), 1-7 (1993-01-01)
We presented a new colorimetric bioassay of aminoglycoside antibiotics, which were represented by netilmicin (NTL) in this study, based on the discoloration of thymolphthalein (TP) in paper (indicator-disc) by carbon dioxide produced by Bacillus subtilis. To evaluate the amount of
M N Hochmeister et al.
Journal of forensic sciences, 36(3), 656-661 (1991-05-01)
Some of the commonly used presumptive test reagents for identification of blood and semen could potentially affect the recovery of intact high-molecular-weight deoxyribonucleic acid (DNA) from evidentiary samples. Thus, the capability of performing restriction fragment length polymorphism (RFLP) analysis on
Ali Babaei et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 22(7), 955-959 (2006-07-14)
A novel, sensitive and selective adsorptive stripping procedure for simultaneous determination of copper, bismuth and lead is presented. The method is based on the adsorptive accumulation of thymolphthalexone (TPN) complexes of these elements onto a hanging mercury drop electrode, followed