Merck
N8257
Sigma-Aldrich
α-Naphtholphthalein
>80% purity NaOH basis (titration), practical grade, powder
Szinonimák:
1-Naphtholphthalein; 3,3-Bis(4-hydroxynaphthalen-1-yl)isobenzofuran-1(3H)-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H18O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
418.44
Beilstein:
97816
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Terméknév
α-Naphtholphthalein, practical grade
grade
practical grade
Minőségi szint
Teszt
>80% NaOH basis (titration)
Forma
powder
technika/technikák
titration: suitable
pH
7.3-8.7, colorless to blue-green
mp
238-240 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL, clear, red-orange
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Oc1ccc(c2ccccc12)C3(OC(=O)c4ccccc34)c5ccc(O)c6ccccc56
InChI
1S/C28H18O4/c29-25-15-13-23(17-7-1-3-9-19(17)25)28(22-12-6-5-11-21(22)27(31)32-28)24-14-16-26(30)20-10-4-2-8-18(20)24/h1-16,29-30H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HQHBAGKIEAOSNM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
α-Naphtholphthalein, a phthalein dye is a pH indicator between 7.3 (colorless) and 8.7 (greenish-blue). Applications include inks, markers, detecting viable cells, food storage, and many more.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
I M Pérez de Vargas-Sansalvador et al.
Analytica chimica acta, 655(1-2), 66-74 (2009-11-21)
A study of different strategies to prepare phosphorescence-based sensors for gaseous CO(2) determination has been performed. It includes the characterization of different configurations tested, a discussion of the results obtained and possibilities for the future. The optical sensor for gaseous