Fontos dokumentumok
1042601
USP
Arginine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
L-Arginine monohydrochloride, L-(+)-Arginine monohydrochloride, (S)-(+)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]pentanoic acid monohydrochloride, (S)-(+)-Arginine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
arginine
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
USP
oldhatóság
alcohol: slightly soluble
ether: insoluble
water: freely soluble
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Arginine Hydrochloride Injection
- Arginine Hydrochloride Compounded Oral Solution
- Arginine Tablets
- Arginine Capsules
- Lysine Hydrochloride
- Lysine Acetate
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)