Fontos dokumentumok
8.16001
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Arginine hydrochloride
for synthesis
Szinonimák:
L-Arginine monohydrochloride, α-Amino-δ-guanidino valerianic acid hydrochloride, alpha-Amino-delta-guanidino valerianic acid hydrochloride, Arg, (S)-(+)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]pentanoic acid monohydrochloride, (S)-(+)-Arginine hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H14N4O2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
210.66
Beilstein:
3631658
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
EC index szám:
214-275-1
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<1 Pa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (silver nitrate titration)
form
solid
hatékonyság
12000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>235 °C
oldhatóság
730 g/L
sűrűség
1.42 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
1250 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Substrate of nitric oxide synthase, which is converted to citrulline and nitric oxide (NO). Induces insulin release by a nitric oxide-dependent mechanism.
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in HCl 6 mol/l): +21.5 - +23.0 °
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1