Fontos dokumentumok
M6768
Methoxypolyethylene glycol 350
average mol wt 350
Szinonimák:
Polyethylene glycol, Methoxypolyethylene glycol, Poly(ethylene glycol) methyl ether, mono-Methyl polyethylene glycol 350
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
molekulatömeg
average mol wt 350
alkalmazás(ok)
microbiology
SMILES string
O(CCO)C
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
359.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
182 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)