Merck
JKA3115
Sigma-Aldrich
mPEG20K
average Mn 20,000, Maleimide, thiol reactive
Szinonimák:
mPEG-MAL, Methoxy-PEG-Maleimide, Polyethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2C4H2O2N
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Terméknév
mPEG20K-MAL, average Mn 20,000
Forma
solid
molekulatömeg
average Mn 20,000
reakcióalkalmasság
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: thiol reactive
polimer felépítés
shape: linear
functionality: monofunctional
Általános leírás
Methoxy PEG Maleimide. Selective for thiol groups on cystein side chains; reacts at pH 5.0-6.5
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yu, W., et al.
Antiviral Research, 108 (2014)