Fontos dokumentumok
752444
Poly(ethylene glycol) diamine
average MN 6,000, cross-linking reagent carboxyl reactive, amine
Szinonimák:
Poly(ethylene glycol) bis(amine), Polyethylene glycol, O,O′-Bis(2-aminoethyl)polyethylene glycol, Diaminopolyethylene glycol, PEG-diamine, Polyoxyethylene bis(amine)
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Poly(ethylene glycol) diamine, average Mn 6,000
Forma
solid
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn 6,000
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
mp
54-60 °C
Ω-end
amine
α-end
amine
polimer felépítés
shape: linear
functionality: homobifunctional
SMILES string
NCCOCCOCCN
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Polymer for preparing enzyme conjugates soluble in organic solvents
- Promising drug carrier.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Highlighting existing and novel fabrication methods for both, solid and hydrogel-based scaffold for tissue engineering applications.
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.