Fontos dokumentumok
06411
Supelco
Amberlite IRA-67 Ion Exchange Resin
free base, 25-35 mesh
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
NACRES:
SB.52
product name
Amberlite IRA-67 free base, free base
Minőségi szint
form
beads
nedvesség
~60%
technika/technikák
LPLC: suitable
veszteség
~55% loss on drying, 110 °C
matrix
Acrylic (gel)
mátrix aktív csoport
tertiary amine
részecskeméret
500-750 μm
kapacitás
1.6 meq/mL by wetted bed volume
elválasztástechnika
anion exchange
InChI
1S/C12H18O3.C10H10.C8H16N2O/c1-3-5-7-13-9-11-15-12-10-14-8-6-4-2;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-4-8(11)9-6-5-7-10(2)3/h3-4,9-12H,1-2,5-8H2;3-8H,1-2H2;4H,1,5-7H2,2-3H3,(H,9,11)/b11-9+,12-10+;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZGXNLYRRYYOMNG-JDDKLYJPSA-N
Alkalmazás
Weakly basic anion exchange resin with an unusually high capacity for large organics. Common applications include: deacidification, deionization of process liquors, isolation of acidic natural products, purification of novabiacin and cephalosporins, separation of neutral and acidic amino acids below pH 10, removal of heparinic acid at low pH, concentration of citric acid, and demineralization of cheese whey.
Egyéb megjegyzések
Previously known as IRA-68.
Jogi információk
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)