Merck
476633
Supelco
Amberlite IRA-67 Ion Exchange Resin
free base, 25-35 mesh
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
SB.52
Terméknév
Amberlite IRA-67 free base, free base
Minőségi szint
Forma
beads
nedvesség
~60%
technika/technikák
LPLC: suitable
Mátrix
Acrylic (gel)
mátrix aktív csoport
tertiary amine
részecskeméret
500-750 μm
kapacitás
1.6 meq/mL by wetted bed volume
elválasztástechnika
anion exchange
SMILES string
N(CCCNC(=O)C=C)(C)C.O(CCC=C)\C=C\O\C=C\OCCC=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C12H18O3.C10H10.C8H16N2O/c1-3-5-7-13-9-11-15-12-10-14-8-6-4-2;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-4-8(11)9-6-5-7-10(2)3/h3-4,9-12H,1-2,5-8H2;3-8H,1-2H2;4H,1,5-7H2,2-3H3,(H,9,11)/b11-9+,12-10+;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZGXNLYRRYYOMNG-JDDKLYJPSA-N
Általános leírás
Amberlite IRA 67 is a weakly basic anion exchange resin with high capacity for large organics.
Alkalmazás
Amberlite IRA 67 was used to determine the suitability for lactic acid.
Weakly basic anion exchange resin with an unusually high capacity for large organics. Common applications include: deacidification, deionization of process liquors, isolation of acidic natural products, purification of novabiacin and cephalosporins, separation of neutral and acidic amino acids below pH 10, removal of heparinic acid at low pH, concentration of citric acid, and demineralization of cheese whey.
Fizikai forma
Weakly basic gel, tertiary amine functionality
Egyéb megjegyzések
Previously known as IRA-68.
Jogi információk
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
L (+)-Lactic acid recovery from cassava bagasse based fermented medium using anion exchange resins.
John, Rojan P., K. Madhavan Nampoothiri, and Ashok Pandey
Brazilian Archives of Biology and Technology, 51, 1241-1248 (2008)