Merck
436674
Supelco
Amberlite FPA66 Ion Exchange Resin
free base, 16-50 mesh, anionic
Szinonimák:
strong cation exchange resin
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
product name
AmberLite FPA66 Anion Exchange Resin free base,
form
beads
Minőségi szint
parameter
60 °C OH- form max. temp.
nedvesség
40-46%
technika/technikák
LPLC: suitable
matrix
styrene-divinylbenzene (macroporous)
mátrix aktív csoport
polyamine functional group
részecskeméret
300-1200 μm
50-125 mesh
működési pH
0-7
kapacitás
1.35 meq/mL by wetted bed volume
elválasztástechnika
anion exchange
Általános leírás
This resin has not been specially processed nor cleaned. We suggest that it be subjected to a suitable preliminary elution and wash.
Specifications:
Alkalmazás
AmberLite FPA66 Anion Exchnage Resin free base was used to prepare a catalyst during the production of myrtanal.
Weakly basic anion exchange resin for deashing and mixed bed polishing of high fructose corn syrups. This resin meets requirements of FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25.
Jogi információk
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Transformation of Biomass Products into Fine Chemicals Catalyzed by Solid Lewis-and Br?nsted-acids.
Corma, Avelino, Michael Renz, and Manuel Susarte.
Topics in Catalysis, 52, 1182-1189 (2009)