Fontos dokumentumok
06466
Supelco
Amberlite IRA402 Ion Exchange Resin
chloride form, 20-25 mesh
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
23151817
NACRES:
SB.52
product name
Amberlite IRA402 chloride form, chloride form
leírás
strongly basic
form
beads
parameter
60 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
nedvesség
49-60%
technika/technikák
LPLC: suitable
veszteség
~55% loss on drying, 110 °C
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
mátrix aktív csoport
quaternary ammonium functional group
részecskeméret
20-25 mesh
600-750 μm
működési pH
0-14
kapacitás
1.2 meq/mL by wetted bed volume
elválasztástechnika
anion exchange
Alkalmazás
Strongly basic (type I) anion exchange resin for water conditioning, removal of weakly acidic contaminants. Chemically the same as Amberlite IRA400, but with lower crosslinkage to give better diffusion rates with large organics.
Jogi információk
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)