Merck
216585
Supelco
Amberlite IRA-900 Ion Exchange Resin
chloride form, 16-50 mesh
Szinonimák:
mix mode ion exchange resin
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
23151817
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.21
Terméknév
Amberlite IRA-900 chloride form, chloride form
gőzsűrűség
<1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
17 mmHg ( 20 °C)
Forma
beads
keresztkötés
>95 % cross-linked
öngyulladási hőmérséklet
800 °F
Paraméterek
60 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
nedvesség
58-64%
technika/technikák
LPLC: suitable
Mátrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
mátrix aktív csoport
quaternary ammonium
részecskeméret
650-820 μm
működési pH
0-14
kapacitás
1.0 meq/mL by wetted bed volume
elválasztástechnika
anion exchange
Általános leírás
Amberlite IRA-900 chloride form is a macroporous, polystyrenic type 1 resin. This resin was found to catalyze the photodecomposition of carbon tetrachloride in ethanol.
Alkalmazás
Amberlite IRA-900 modified with metallophthalocyanines was used to remove 4-nitorphenol.
Strongly basic (type I) anion exchange resin for decolorizing intermediate to light solutions, concentrating heparin at neutral pH, removing metal ions, etc.
Tulajdonságok és előnyök
Strongly basic, macroreticular resin of moderately high porosity with benzyltrialkylammonium functionality which is useful in decolorizing and removal of organic materials.
Jogi információk
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Catalysis of the photodecomposition of carbon tetrachloride in ethanol by an amberlite anion exchange resin.
Hoggard, Patrick E., and Andrea Maldotti.
J. Catal., 275, 243-249 (2010)
Eloïse Marais et al.
Journal of hazardous materials, 152(1), 293-301 (2007-08-08)
The adsorption of 4-nitrophenol using commercially available Amberlite IRA-900 modified with metal phthalocyanines (MPc) was investigated. The metallophthalocyanines immobilised onto the surface of Amberlite IRA-900 include Fe (FePcS4), Co (CoPcS4) and Ni (NiPcS4) tetrasulphophthalocyanines, and differently sulphonated phthalocyanine mixtures of
Comparison of strongly basic anion exchange resins applicability for the removal of palladium (II) ions from acidic solutions
Wolowicz, A., and Z. Hubicki
Chemical Engineering Journal, 171, 206-215 (2011)