Fontos dokumentumok
216569
Amberlite™ IRA-410 Ion Exchange Resin
chloride form, 20-25 mesh, matrix styrene/divinylbenzene
About This Item
Javasolt termékek
product name
Amberlite™ IRA-410 chloride form, chloride form, matrix styrene/divinylbenzene, 20-25 mesh
gőzsűrűség
<1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
17 mmHg ( 20 °C)
form
beads
öngyulladási hőmérséklet
800 °F
parameter
40 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
nedvesség
45-51%
technika/technikák
LPLC: suitable
matrix
styrene/divinylbenzene
mátrix aktív csoport
benzyldimethyl(2-hydroxyethyl)ammonium functional group
részecskeméret
20-25 mesh
600-750 μm
működési pH
0-14
kapacitás
1.25 meq/mL by wetted bed volume
elválasztástechnika
anion exchange
InChI
1S/C13H20NO.C10H10.ClH/c1-4-12-7-5-6-8-13(12)11-14(2,3)9-10-15;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;/h4-8,15H,1,9-11H2,2-3H3;3-8H,1-2H2;1H/q+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DPRMXNMXCFHCAS-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?