A9960
Amberlite™ IRA-67 free base
gel form, 16-50 mesh (wet)
Szinonimák:
1,2-bis(ethenyl)benzene,4-[(E)-2-[(E)-2-but-3-enoxyethenoxy]ethenoxy]but-1-ene,N-[3-(dimethylamino)propyl]prop-2-enamide
About This Item
Javasolt termékek
form
gel form
Minőségi szint
tartalmaz
~60% moisture content
parameter
≤60 °C temperature
nedvesség
~60%
matrix
Acrylic (gel)
mátrix aktív csoport
polyamine
részecskeméret
16-50 mesh (wet)
pH
0-7(effective)
kapacitás
1.6 meq/mL
5.6 meq/g
InChI
1S/C12H18O3.C10H10.C8H16N2O/c1-3-5-7-13-9-11-15-12-10-14-8-6-4-2;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-4-8(11)9-6-5-7-10(2)3/h3-4,9-12H,1-2,5-8H2;3-8H,1-2H2;4H,1,5-7H2,2-3H3,(H,9,11)/b11-9+,12-10+;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZGXNLYRRYYOMNG-JDDKLYJPSA-N
WGK
WGK 3