Fontos dokumentumok
06441
Supelco
Amberlite IRA-96 Ion Exchange Resin
free base, 16-50 mesh
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
23151817
NACRES:
SB.52
Terméknév
Amberlite IRA-96 free base, free base
leírás
weakly basic
Forma
beads
parameter
100 °C max. temp.
nedvesség
57-63%
technika/technikák
LPLC: suitable
Mátrix
styrene-divinylbenzene (macroporous)
mátrix aktív csoport
polyamine functional group
részecskeméret
20-27 mesh
550-750 μm
működési pH
0-7
kapacitás
1.25 meq/mL by wetted bed volume
elválasztástechnika
anion exchange
Alkalmazás
Weakly basic anion exchange resin, useful for deionization, chromate recovery, formaldehyde deacidification, ammonium nitrate removal and recovery. Does NOT meet FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25.
Jogi információk
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)