Fontos dokumentumok
1.12463
Supelco
Amberlite IRA-402 Ion Exchange Resin
chloride form, 15-50 mesh, strongly basic
Szinonimák:
Ion exchanger Amberlite IRA-402
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41115711
NACRES:
NB.21
Terméknév
Ion exchanger Amberlite IRA-402, (strongly basic anion exchanger), Cl⁻ form
Minőségi szint
technika/technikák
HPLC: suitable
LPLC: suitable
Mátrix
PS-DVB
mátrix aktív csoport
SAX
részecskeméret
300-1180 μm
sűrűség
1.063-1.093 mg/L
térfogatsúly
670 g/L
elválasztástechnika
anion exchange
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Analízis megjegyzés
Description: yellowish moist spherules
Total capacity: ≥ 1.0 mol/l
Particle size (0.3 - 1.18 mm): ≥ 90 %
Jogi információk
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2