Fontos dokumentumok
06457
Supelco
Amberlite IRA910 Ion Exchange Resin
chloride form, 16-50 mesh, strongly basic
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
23151817
NACRES:
SB.52
Terméknév
Amberlite IRA910 chloride form, chloride form, strongly basic
Forma
beads
parameter
40 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
nedvesség
54-61%
technika/technikák
LPLC: suitable
veszteség
~55% loss on drying
Mátrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
mátrix aktív csoport
dimethylethanolamine functional group
részecskeméret
530-800 μm
működési pH
0-14
kapacitás
1.0 meq/mL by wetted bed volume
elválasztástechnika
anion exchange
Alkalmazás
Strongly basic (type II) anion exchange resin for water conditioning and deionization, removal of sulfuric acid and color, etc. The type II base provides improved regeneration efficiency over type I base resin.
Jogi információk
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)