Merck
Z742916
Liquinox® phosphate-free liquid detergent
3.8 L packs
Szinonimák:
USDA authorized detergent, anionic detergent, biodegradable cleaner, free rinsing cleaner, ultrasonic detergent
About This Item
UNSPSC kód:
47131800
NACRES:
NB.34
kiszerelés
pkg of 3.8 L
pkg of 4 × 3.8 L
gyártó/kereskedő neve
Alconox, Inc. 1201 (4 x 3.8 L)
Alconox, Inc. 1201-1 (3.8 L)
technika/technikák
tissue culture: suitable
alkalmazás(ok)
detection
Általános leírás
Concentrated, anionic detergent for manual and ultrasonic cleaning. Free rinsing to give you reliable results without interfering residues. Extremely mild and completely soluble in hard and soft water. USDA authorized. Dilute 1:100. pH 8.5
Jogi információk
Liquinox is a registered trademark of Alconox, Inc.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)