Merck
Z742915
Liquinox® phosphate-free liquid detergent
947 mL packs
Szinonimák:
USDA authorized detergent, anionic detergent, biodegradable cleaner, free rinsing cleaner, ultrasonic detergent
About This Item
UNSPSC kód:
47131800
NACRES:
NB.34
kiszerelés
pkg of 12x × 947 mL
pkg of 947 mL
gyártó/kereskedő neve
Alconox, Inc. 1232 (12 x 947 ML)
Alconox, Inc. 1232-1 (947 ML)
Általános leírás
Concentrated, anionic detergent for manual and ultrasonic cleaning. Free rinsing to give you reliable results without interfering residues. Extremely mild and completely soluble in hard and soft water. USDA authorized. Dilute 1:100. pH 8.5
Jogi információk
Liquinox is a registered trademark of Alconox, Inc.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)