Merck
74041
Sigma-Aldrich
Sterility Indicator (Steam Sterilization)
suitable for microbiology
Szinonimák:
Spore Strips (for Steam Sterilization), Spore Strips Bioindicator (for Steam Sterilization)
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.35
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
These indicators consist of Bacillus stearothermophilus (ATCC 7953) spores impregnated on paper strips, individually placed into envelopes. Bacillus stearothermophilus is a thermophilic species which can grow at 65°C and above. The spores are highly resistant and are used to monitor autoclave performance. These indicators as specified by U.S. military specification MIL-S-36586 are GMP requirements of U.S. FDA.
Kiszerelés
package of 25 strips
Dimension envelop (2 strips): 46x70 mm
Dimension strips: 33x7 mm
Komponensek
Bacillus stearothermophilus (ATCC 7953) spores impregnated on paper strips (1 mio. spores per strip)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
A fertőtlenítés-ellenőrzési megoldások biztosítják az élelmiszerbiztonságot és a jogszabályoknak való megfelelést az élelmiszer- és italgyártásban.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.