Fontos dokumentumok
Z654779
Sigma-Aldrich
IKA® VORTEX 3
vortex shaker, 230V, 1/pk
Szinonimák:
lab shakers, laboratory shakers, vortex shaker, vortexers
About This Item
UNSPSC kód:
41103814
NACRES:
NB.73
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
230 V AC
Jellemzők
CE compliant
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
IKA 3340000
elérhetőség
available only in EU
parameter
0-6 speed (display)
250-2500 min-1 speed
Sz × mélység × Ma
127 mm × 149 mm × 136 mm
Átmérő
4 mm , obital
súly
4.5 kg
Általános leírás
IKA® VORTEX 3
New vortex shaker suitable for short-time operation (touch function), activated by pressing shaker attachment or continuous operation.
Tulajdonságok és előnyök
  • Wide speed range, infinitely adjustable
  • Different applications thanks to 3 interchangeable attachments and 7 inserts (e.g. Eppendorf tubes, microtiter plates, Erlenmeyer flasks 250 mL etc.) Note: please order separately
  • Attachments securely click onto appliance in any position
  • Special strap (VG 3.36) ensures easy handling of round/Erlenmeyer flasks
  • Sturdy metal zinc die cast casing
  • Compact design
  • Short-time operation activated by pressing attachment (touch function)
  • Stable at high speeds thanks to special feet (silicon base with ultra high vibration damping)
  • Eccentric with ball bearings
  • Suitable for continuous operation with low self heating thanks to self ventilation of motor
Jogi információk
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)