Fontos dokumentumok
M9138
L-(−)-Malic acid disodium salt
≥95% (titration)
Szinonimák:
L-Hydroxybutanedioic acid
Teszt
≥95% (titration)
form
powder
SMILES string
[Na].O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5.2Na/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);;/q;2*+1/p-2/t2-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPUMTJGUQUYPIV-JIZZDEOASA-L
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)