Merck
02140
Sigma-Aldrich
Bis(2-ethylhexyl) adipate
≥97.0% (GC)
Szinonimák:
Adipic acid di(2-ethylhexyl) ester, DOA
Méret kiválasztása
1 L
11 800,00 Ft
11 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 L
11 800,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
[-CH2CH2CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
370.57
Beilstein:
1803774
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
11 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.447 (lit.)
n20/D 1.447
bp
175 °C/2 mmHg (lit.)
mp
<−70 °C (lit.)
sűrűség
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C22H42O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-25-21(23)15-11-12-16-22(24)26-18-20(8-4)14-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Bis(2-ethylhexyl) adipate also known as dioctyl adipate (DOA) can be used as a plasticizer for improving the impact properties of polymers.[1] DOA is also used to produce clear films for food packaging applications and in synthetic rubber industries due to its compatibility with nitrocellulose and ethylcellulose.[2][3]
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Determination of bis (2-ethylhexyl) adipate in food products
Nerin C, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40(10), 1833-1835 (1992)
Use of plasticizers for electrochemical sensors
Recent Advances in Plasticizers (2012)
Polylactide (PLA) designed with desired end?use properties: 1. PLA compositions with low molecular weight ester?like plasticizers and related performances
Murariu M, et al.
Polymers For Advanced Technologies, 19(6), 636-646 (2008)
Julie Borch et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 19(4), 517-525 (2005-03-08)
This study aimed to characterize the effects of di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) on the fetal rat testes and relate them to the effects seen in adults. Histopathological effects in fetal testes were examined with immunohistochemistry for anti-Mullerian hormone (AMH), 3beta-hydroxysteroid dehydrogenase
Yadollah Yamini et al.
Journal of separation science, 32(18), 3201-3208 (2009-09-12)
Two approaches based on solidification of floating drop microextraction (SFDME) and homogenous liquid-liquid microextraction (HLLE) were compared for the extraction and preconcentration of di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) and di-(2-ethylhexyl) adipate (DEHA) from the mineral water samples. In SFDME, a floated drop