Fontos dokumentumok
W519006
Bis(2-ethylhexyl) adipate
≥99%
Szinonimák:
Adipic acid di(2-ethylhexyl) ester, DOA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Fragrance grade
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
Teszt
≥99%
törésmutató
n20/D 1.447 (lit.)
bp
175 °C/2 mmHg (lit.)
mp
<−70 °C (lit.)
sűrűség
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
faint
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C22H42O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-25-21(23)15-11-12-16-22(24)26-18-20(8-4)14-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?