Merck
W447655
Sigma-Aldrich
Dioctyl adipate
≥97%, FG
Szinonimák:
Adipic acid dioctyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H42O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
370.57
FEMA-szám:
4476
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352205
Flavis-szám:
09.951
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
coconut; dairy; mild
grade:
FG
Fragrance grade
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
élelmiszer allergén:
no known allergens
grade
FG
Fragrance grade
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU 1334/2008 & 178/2002
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥97%
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
coconut; dairy; mild
SMILES string
O(CCCCCCCC)C(=O)CCCCC(=O)OCCCCCCCC
InChI
1S/C22H42O4/c1-3-5-7-9-11-15-19-25-21(23)17-13-14-18-22(24)26-20-16-12-10-8-6-4-2/h3-20H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NEHDRDVHPTWWFG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Ecotoxicity of the Adipate Plasticizers: Influence of the Structure of the Alcohol Substituent.: This study investigates the ecotoxicity of various adipate plasticizers, including dioctyl adipate, focusing on the structural influence of the alcohol substituent. It provides insights into the environmental impacts and safety profiles of these compounds (Vikhareva et al., 2021).
  • How does continuous venovenous hemofiltration theoretically expose (ex-vivo models) inpatients to diethylhexyladipate, a plasticizer of PVC medical devices: This study examines the exposure of patients to dioctyl adipate through continuous venovenous hemofiltration, emphasizing the significance of monitoring plasticizer exposure in medical settings (Bernard et al., 2020).
  • Metabolism and urinary excretion kinetics of di(2-ethylhexyl) adipate (DEHA) in four human volunteers after a single oral dose.: This research investigates the metabolic pathways and urinary excretion kinetics of dioctyl adipate in human volunteers, providing critical data for assessing human exposure and safety (Nehring et al., 2020).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)