Fontos dokumentumok
MAK067
Malate Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 100 colorimetric tests
észlelési módszer
colorimetric
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
In this kit, malate is oxidized to generate a product specifically detected by colorimetric (450 nm) assay. Typical sensitivities of detection for this kit are 1-35 nmol of malate.
Alkalmazás
Alkalmasság
Elv
helyettesítve
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.