Fontos dokumentumok
P7173
Pyruvate Carboxylase from bovine liver
buffered aqueous glycerol solution, 5-25 units/mg protein (BCA)
Szinonimák:
Pyruvate:CO2 ligase (ADP-forming)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
buffered aqueous glycerol solution
Minőségi szint
specifikus aktivitás
5-25 units/mg protein (BCA)
koncentráció
≥0.5 mg/mL
idegen aktivitás
lactic dehydrogenase ≤0.5%
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)