Fontos dokumentumok
10354074001
Roche
Citrate Lyase (CL)
from Klebsiella pneumoniae (Aerobacter aerogenes)
Szinonimák:
Citrate Lyase (CL)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial (Klebsiella pneumoniae)
Minőségi szint
form
lyophilized
specifikus aktivitás
≥0.25 U/mg (At 25 °C with citrate as the substrate.)
kiszerelés
pkg of 120 U
gyártó/kereskedő neve
Roche
technika/technikák
activity assay: suitable
szín
light cream
optimális pH
8.0-9.0
oldhatóság
water: soluble
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
idegen aktivitás
ICDH <0.05% (NAD as coenzyme)
NADH oxidase <0.05%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Minőség
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash