Merck
GPT-RO
Roche
Glutamate-Pyruvate Transaminase (GPT)
from pig heart
Szinonimák:
alanine aminotransferase
About This Item
Enzyme Commission szám:
UNSPSC kód:
12352204
biológiai forrás
pig heart
Minőségi szint
Forma
suspension
specifikus aktivitás
≥80 units/mg protein (At 25 °C with L-alanine and 2-oxoglutarate as the substrates.)
kiszerelés
pkg of 1 mL (10105589001 [10 mg])
pkg of 2.5 mL (10737127001 [25 mg])
gyártó/kereskedő neve
Roche
optimális pH
~8.0
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
Glutamate-pyruvate transaminase is a blood enzyme. It metabolizes glutamate in blood resulting in low extracellular levels of brain glutamate.
Alkalmazás
Synthesis of unnatural L-amino acids from α-keto acids.
Minőség
Contaminants: < 0.01% GIDH, LDH, and MDH each, < 0.03% GOT
Egység definíció
Unit Conversion: 1 U [+25 °C, pH 7.5] ≈ 1.75 U [+37 °C, pH 7.5]
Fizikai forma
Suspension in 3.2 M ammonium sulfate solution, pH approximately 6
Elkészítési megjegyzés
Activator: Pyridoxalphosphate
Storage conditions (working solution): The enzyme is stable when dissolved in human serum and frozen in aliquots. For best results, centrifuge the enzyme and decant the supernatant before dissolving the enzyme in human serum to avoid high ammonium sulfate concentrations in the solution.
Egyéb megjegyzések
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Francisco Campos et al.
Clinical science (London, England : 1979), 121(1), 11-17 (2011-01-27)
Ischaemic stroke is associated with an excessive release of glutamate in brain. GOT (glutamate-oxaloacetate transaminase) and GPT (glutamate-pyruvate transaminase) are two enzymes that are able to metabolize blood glutamate facilitating the lowering of extracellular levels of brain glutamate. Our aim