Fontos dokumentumok
G9880
Glutamic-Pyruvic Transaminase from porcine heart
ammonium sulfate suspension, ≥75 units/mg protein
Szinonimák:
ALT1, L-Alanine: 2-Oxoglutarate Aminotransferase, Alanine Aminotransferase (catalytic concentration), GPT
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine heart
Minőségi szint
form
ammonium sulfate suspension
specifikus aktivitás
≥75 units/mg protein
molekulatömeg
42 kDa
idegen aktivitás
L-glutamic dehydrogenase, lactic dehydrogenase and malic dehydrogenase ≤0.01%
glutamic-oxalacetic transaminase ≤0.05%
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Glutamic-pyruvic transaminase (GPT) is located in most cells in the body but is found in highest concentrations in the liver. Two GPT isoforms, GPT1 and GPT2, are present in mammals.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Az ammónium-szulfát szuszpenzióként szállított enzimekkel való munkavégzésre vonatkozó utasítások