Fontos dokumentumok
MAK052
ALT Activity Assay
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Szinonimák:
Alanine Aminotransferase Activity Assay Kit, SGPT Activity Assay Kit, Serum Glutamic-Pyruvic Transaminase Activity Assay Kit
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
észlelési módszer
colorimetric
fluorometric
vonatkozó betegség(ek)
gastrointestinal diseases
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... GPT(2875)
mouse ... GPT(76282)
rat ... GPT(81670)
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Alkalmasság
Elv
ALT activity is determined by a coupled enzyme assay, which results in a colorimetric (570 nm)/ fluorometric (λex = 535/λem = 587 nm) product, proportional to the pyruvate generated. One unit of ALT is defined as the amount of enzyme that generates 1.0 μmole of pyruvate per minute at 37 °C.
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3