Merck
DNSTP-RO
Roche
Deoxynucleoside Triphosphate Set
≤1.5% (dNDP, HPLC), ≥=98% (dNTP), ≤0.5% (dNMP, HPLC)
Szinonimák:
datp, dctp, dgtp, dttp, set of datp, dctp, dgtp, dttp
About This Item
UNSPSC kód:
41106300
Minőségi szint
leírás
Lithium salt
Teszt
≥98% (dntp)
Forma
liquid
összetétel
dNDP, ≤1.5% HPLC
dNMP, ≤0.5% HPLC
dNTP, ≥98%
kiszerelés
pkg of 4 × 100 μL (11277049001 [4x10 μmol])
pkg of 40 × 100 μL (11922505001 [40x100mM])
gyártó/kereskedő neve
Roche
szín
colorless
oldhatóság
water: miscible
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Deoxynucleoside Triphosphate Set consists of four separate vials of dATP, dCTP, dGTP, and dTTP. Each vial contains a 100 mM clear, colorless solution of the lithium salt (pH 7).
Alkalmazás
  • Absorbance determination: A250/A260, A280/A260, A290/A260
  • DNase activity negative, according to the current Quality Control procedures
  • Suitability for PCR
Use the Deoxynucleoside Triphosphate Set, lithium salt, for PCR, RT-PCR, DNA sequencing/cycle sequencing, labeling, Reverse Transcription and all types of amplification reactions or primer-extension reactions.
Kiszerelés
1 set containing 4 components
Elkészítési megjegyzés
Activator: Mg2+
Working solution: If required, the solutions can be diluted with distilled autoclaved water.
Egyéb megjegyzések
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
The complete set of deoxynucleotides is also available in a PCR Grade. These PCR Grade deoxynucloeotides are even purer than the lithium salts, to ensure excellent performance in your PCRs. PCR Grade deoxynucleotides contain the sodium salt of each nucleotide in PCR Grade Water.
Kit Components Only
Product No.
Leírás
  • dATP, lithium salt 100 mM
  • dCTP, lithium salt 100 mM
  • dGTP, lithium salt 100 mM
  • dTTP, lithium salt 100 mM
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)