Fontos dokumentumok
DNTPM-RO
Roche
PCR Nucleotide Mix
solution, sufficient for 500 reactions (11581295001), sufficient for 5,000 reactions (11814362001), sufficient for 2,500 reactions (04638956001)
About This Item
Javasolt termékek
grade
Molecular Biology
Minőségi szint
Teszt
99.8% (sum of 4 peaks, HPLC)
Forma
solution
használat
sufficient for 2,500 reactions (04638956001)
sufficient for 5,000 reactions (11814362001)
sufficient for 500 reactions (11581295001)
kiszerelés
pkg of 10 × 200 μL (11814362001 [10mM, each])
pkg of 200 μL (11581295001 [10 mM, each])
pkg of 5 × 200 μL (04638956001 [10 mM, each])
gyártó/kereskedő neve
Roche
koncentráció
10 mM
szennyeződések
DNase, none detected
RNase, none detected
szín
colorless
oldhatóság
water: miscible
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- The PCR Nucleotide Mix is optimized for use in all types of amplification reactions and primer-extension reactions: PCR
- RT-PCR
- cDNA synthesis
- Primer extension
Tulajdonságok és előnyök
Improve yield and performance
- Choose a convenient ready-to-use mix of all 4 nucleotides.
- Achieve the highest PCR and RT-PCR sensitivity.
- Insist on highest purity (>99%) nucleotides.
Kiszerelés
Minőség
Function Testing in RT-PCR
Absence of Contaminating Deoxyribonucleases/Nicking Activities according to the current Quality Control procedures.
Absence of Contaminating Ribonucleases according to the current Quality Control procedures.
Elkészítési megjegyzés
Working solution: If required, the solutions can be diluted with distilled autoclaved water.
Storage conditions (working solution): It will withstand 50 freeze/thaw cycles.
Egyéb megjegyzések
Kit Components Only
- dATP, PCR Grade, sodium salt 10 mM
- dCTP, PCR Grade, sodium salt 10 mM
- dGTP, PCR Grade, sodium salt 10 mM
- dTTP, PCR Grade, sodium salt 10 mM
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?