Fontos dokumentumok
11051466001
Roche
dGTP
=98%, solution, 100 mM, suitable for PCR, suitable for DNA sequencing
Szinonimák:
2′-Deoxyguanosine 5′-triphosphate trisodium salt solution, 2′-deoxy-guanosine-5′-triphosphate, deoxy-guanosine-5′-triphosphate, 2′-, dGTP-Na3
leírás
Lithium salt
Teszt
98%
Forma
solution
használat
sufficient for 6,250 standard reactions (PCR)
kiszerelés
pkg of 250 μL (25 μmol; 100 mM)
gyártó/kereskedő neve
Roche
koncentráció
100 mM
technika/technikák
DNA amplification: suitable
DNA sequencing: suitable
DNA synthesis: suitable
PCR: suitable
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O13P3.3Na/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-3-15(8)6-1-4(16)5(26-6)2-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h3-6,16H,1-2H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,17);;;/q;3*+1/p-3/t4-,5+,6+;;;/m0.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IWGGLKOTEOCWQP-BIHLCPNHSA-K
Related Categories
Általános leírás
dGTP solution in water (pH 7), 100 mM, lithium salt.
Alkalmazás
Minőség
- ≥98% dGTP (HPLC), ≤1.5% dGDP (HPLC), ≤0.5% dGMP (HPLC)
- Absorbance determination A250/A260, A280/A260, A290/A260
- DNase activity negative, according to the current Quality Control procedures
- Suitability for PCR
Egység definíció
Egyéb megjegyzések
Our PCR Grade deoxynucleotides are even purer than the lithium salts, to ensure excellent performance in your PCRs. PCR Grade deoxynucleotides contain the sodium salt of the nucleotide in PCR Grade Water.
For your convenience, some of our deoxynucleotides are also available in:
- nucleotide sets (all 4 nucleotides in separate vials)
- ready-to-use nucleotide mixes (premixed solutions of all 4 nucleotides)
They are also vital components of:
- kits (dNTPs, buffer, and polymerase in separate vials)
- ready-to-use mixes [polymerase, nucleotides, and buffer (premixed 2x solutions)]
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?