10988537001
Roche
7-Deaza-2′-deoxy-guanosine-5′-triphosphate
95% (7-Deaza-dGTP, HPLC), ≤4% (7-Deaza-dGDP, HPLC), solution, 10 mM
Szinonimák:
7-Deaza-2′-deoxyguanosine 5′-triphosphate lithium salt, −N7-dGTP, 7-Deaza-dGTP
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
solution
összetétel
7-Deaza-dGDP, ≤4% HPLC
7-Deaza-dGTP, 95% HPLC
kiszerelés
pkg of 200 μL (10 mM, 2 μmol)
gyártó/kereskedő neve
Roche
koncentráció
10 mM
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC1=NC(=O)c2ccn(C3CC(O)C(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O3)c2N1
InChI
1S/C11H17N4O13P3/c12-11-13-9-5(10(17)14-11)1-2-15(9)8-3-6(16)7(26-8)4-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20/h1-2,6-8,16H,3-4H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,18,19,20)(H3,12,13,14,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DLLXAZJTLIUPAI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
7-Deaza-dGTP is used in the dideoxy-chain termination sequencing methods, in place of dGTP to overcome compression problems in gel electrophoresis when sequencing GC-rich stretches of DNA.
Partial substitution of 7-Deaza-dGTP for dGTP in PCRs can improve the product yield when the template is GC-rich (i.e., has extensive secondary structures).
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
PCR amplification efficiency is generally not affected by 7-Deaza-dGTP.
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available