Fontos dokumentumok
DTTP-RO
Roche
dTTP
PCR Grade, sodium salt
Szinonimák:
Thymidine 5′-triphosphate sodium salt solution, TTP
Teszt
99% (dNTP)
Forma
solution
használat
sufficient for 125,000 standard reactions (03732711001)
sufficient for 31,250 standard reactions (11969048001)
sufficient for 6,250 standard reactions (11934546001)
kiszerelés
pkg of 1,250 μL (11969048001 [100 mM])
pkg of 4 × 1,250 μL (03732711001 [4x100 mM])
pkg of 250 μL (11934546001 [100 mM])
gyártó/kereskedő neve
Roche
koncentráció
<0.9% (dNDP)
100 mM
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na].CC1=CN(C2CC(O)C(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H17N2O14P3.Na.H/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(13)7(24-8)4-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;/h3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KAELIXTVSANDSE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Minőség
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?