Fontos dokumentumok
11218603910
Roche
DNA Molecular Weight Marker III, DIG-labeled
10 μg/mL, pkg of 500 μL (10 μg/ml), solution
Szinonimák:
DNA marker
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solution
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 500 μL (10 μg/ml)
gyártó/kereskedő neve
Roche
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
10 μg/mL
szín
colorless
oldhatóság
water: miscible
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Szekvencia
Note: Fragment lengths are derived from computer analysis of the DNA sequence. Depending on the size range of the marker, the smallest fragments will only be visible on overloaded gels.
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.