Fontos dokumentumok
1.06022
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate
for biochemistry 10% in H₂O
Szinonimák:
Dodecyl sulfate sodium salt, SDS, Lauryl sulfate sodium salt, Dodecyl sodium sulfate
About This Item
UNSPSC kód:
12352107
NACRES:
NC.01
Minőségi szint
form
liquid
pH
9 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.012 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Dodecyl sulfate sodium or sodium dodecyl sulfate (SDS) is an ionic detergent comprising a polar sulfate head group and a hydrophobic 12-carbon chain.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Dodecyl sulfate sodium or sodium dodecyl sulfate (SDS) combines effectively with the positively charged and hydrophobic residues of proteins using sulfate groups and alkyl chains. This detergent is very valuable in the field of structural biology and protein folding/unfolding studies. SDS can initiate the generation of α-helices in a protein structure. It stimulates cooperative unfolding in proteins like bovine serum albumin (BSA), β-lactoglobulin, α-lactalbumin, and hen egg-white lysozyme structures at elevated concentrations.
Analízis megjegyzés
Assay (two-phase titration): 9.8 - 10.2 %
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.