Fontos dokumentumok
11745832910
Roche
DIG-High Prime DNA Labeling and Detection Starter Kit I
sufficient for 12 labeling reactions, sufficient for 24 blots, suitable for hybridization, suitable for Northern blotting, suitable for Southern blotting
Szinonimák:
DIG system, dna labeling
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 12 labeling reactions
sufficient for 24 blots
Minőségi szint
kiszerelés
kit of 1 (7 components)
gyártó/kereskedő neve
Roche
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
Northern blotting: suitable
Southern blotting: suitable
hybridization: suitable
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- in Southern blots
- in northern blots
- in dot blots
- in colony and plaque hybridizations
- for all types of filter hybridization
- for single-copy gene detection in total genomic DNA, even from organisms with high complexity, for example, human, barley and wheat
Tulajdonságok és előnyök
Kiszerelés
Minőség
Egyéb megjegyzések
Kit Components Only
- DIG-High Prime 5x concentrated
- DIG-labeled Control DNA, pBR328 (linearized with Bam HI) 5 μg/ml
- DNA Dilution Buffer
- Anti-Digoxigenin-AP Conjugate antibody
- NBT/BCIP Stock Solution, concentrated
- Blocking Solution 10x concentrated
- DIG Easy Hyb Granules
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Cikkek
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.