05-417
Anti-Paxillin Antibody, clone 5H11
clone 5H11, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
FLJ16691, paxillin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
5H11, monoclonal
faj reaktivitás
chicken, rat, bovine, mouse, human, avian
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PXN(5829)
rat ... Pxn(360820)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
4 μg of a previous lot of antibody immunoprecipitated paxillin from 500 μg of a 3T3/A31 RIPA lysate.
Immunocytochemistry:
5-10 μg/mL of a previous lot gave positive immunostaining for paxillin in REF (rat embryo fibroblast) 52 cells fixed with 3.7% paraformaldehyde for 5 minutes.
Signaling
Cytoskeletal Signaling
Minőség
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected paxillin in RIPA lysates from 3T3/A31 fibroblasts.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations:
Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol-containing solutions to become frozen during storage.
Analízis megjegyzés
Positive Antigen Control: Catalog #12-305, 3T3/A31 lysate. Add 2.5 μL of 2-mercapto-ethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1